Pentaethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
335754-25G 335754-5G
SIAL335754-25GEA 656 EUR InStock
SIAL335754-25G SIAL335754-5G
Pentaethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Pentaethylenglycol
Formel: C₁₀H₂₂O₆
MDL Number: MFCD00002878
CAS-Nummer: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge