N-Methylisopropylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
359378-10ML 359378-50ML 359378-5ML
SIAL359378-10MLEA 154 EUR InStock
SIAL359378-10ML SIAL359378-50ML SIAL359378-5ML
N-Methylisopropylamin, Sigma-Aldrich®
N-Methylisopropylamin
Formel: C₄H₁₁N
MDL Number: MFCD00042859
CAS-Nummer: 4747-21-1
EINECS: 225-266-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge