(tert-Butyldimethylsilyl)acetylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
399264-1G 399264-5G
SIAL399264-1GEA 84.2 EUR InStock
SIAL399264-1G SIAL399264-5G
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylen, Sigma-Aldrich®
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylen
Formel: C₈H₁₆Si
MDL Number: MFCD00191877
CAS-Nummer: 86318-61-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge