Methylendiphosphonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
64255-1G-F 64255-25G-F 64255-5G-F
SIAL64255-1G-FEA 212 EUR InStock
SIAL64255-1G-F SIAL64255-25G-F SIAL64255-5G-F
Methylendiphosphonsäure, Sigma-Aldrich®
Methylenediphosphonic acid
Formel: CH₆O₆P₂
MDL Number: MFCD00002139
CAS-Nummer: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge