1,3-Diiod-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
711624-25G 711624-5G
SIAL711624-25GEA 458 EUR InStock
SIAL711624-25G SIAL711624-5G
1,3-Diiod-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
1,3-Diiod-5,5-dimethylhydantoin
Formel: C₅H₆I₂N₂O₂
MDL Number: MFCD00020867
CAS-Nummer: 2232-12-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge