Acetylendicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A15207-25G A15207-5G
SIALA15207-25GEA 187 EUR InStock
SIALA15207-25G SIALA15207-5G
Acetylendicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Acetylendicarbonsäure
Formel: C₄H₂O₄
MDL Number: MFCD00004362
CAS-Nummer: 142-45-0
EINECS: 205-536-0
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge