N,N-Dimethylglycin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D1156-10G D1156-10MG D1156-25G D1156-5G
SIALD1156-10GEA 255 EUR InStock
SIALD1156-10G SIALD1156-10MG SIALD1156-25G SIALD1156-5G
N,N-Dimethylglycin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylglycin
Formel: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
MDL Number: MFCD00004283
CAS-Nummer: 1118-68-9
EINECS: 214-267-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge