1,4-Diacryloylpiperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
D1538-10G D1538-5G
SIALD1538-10GEA 612 EUR InStock
SIALD1538-10G SIALD1538-5G
1,4-Diacryloylpiperazin, Sigma-Aldrich®
1,4-Diacryloylpiperazin
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
MDL Number: MFCD00077661
CAS-Nummer: 6342-17-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge