Diallylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D9603-500ML D9603-100ML D9603-1L
SIALD9603-500MLEA 133 EUR InStock
SIALD9603-500ML SIALD9603-100ML SIALD9603-1L
Diallylamin, Sigma-Aldrich®
Diallylamin
Formel: C₆H₁₁N
MDL Number: MFCD00008642
CAS-Nummer: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
UN: 2359
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge