Dithalliumsulfat 99.9+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
196940100 196940500 196942500
ACRO196940100EA 41.9 EUR InStock
ACRO196940100 ACRO196940500 ACRO196942500
Dithalliumsulfat 99.9+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Dithalliumsulfat
Formel: O₄STl₂
MW: 504.83 g/mol
Melting Pt: 632 °C
Dichte: 6.77 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011278
CAS-Nummer: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09405
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals
Assay 80.0 to 84.0 % (Tl)
Total trace metal impurities ≤0.1 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge