Dithalliumsulfat ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
40342.18 40342.09 40342.30 40342.A1
40342.18EA 468 EUR InStock
40342.18 40342.09 40342.30 40342.A1
Dithalliumsulfat ≥99,5% (Metall-Basis)
Dithalliumsulfat
Purity: 99.5% min CAS No.: 7446-18-6 Molecular Formula: Tl2SO4 Formula Weight: 504.80 Physical Form: Crystalline Density: 6.77 Melting Point: 632° Boiling Point: dec. Solubility: Solubility in water increases with temperature Merck Reference: 14,9269 UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00011278
Formel: O₄STl₂
Siedepunkt: Zersetzung
Melting Pt: 632 °C
Dichte: 6,77
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011278
CAS-Nummer: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9269
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge