Phosphoryltribromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21026.0100 8.21026.0106 8.21026.1000
8.21026.0100EA 402 EUR InStock
8.21026.0100 8.21026.0106 8.21026.1000
Phosphoryltribromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phosphoryltribromid
Formel: Br₃OP
MW: 286.69 g/mol
Siedepunkt: 193
Melting Pt: 52…55 °C
Dichte: 2.88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036298
CAS-Nummer: 7789-59-5
EINECS: 232-177-7
UN: 1939
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07505
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 48 - 56 °C
Molar Mass 286.68 g/mol
Boiling Point 192 °C (1013 hPa) decomposes
Density 2.82 g/cm3
Synonyms Phosphorus oxide tribromide, Phosphorus oxybromide
Hill Formula Br3OP
Chemical Formula POBr3
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge