Tellurtetrachlorid 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
194740250 194741000
ACRO194740250EA 114 EUR InStock
ACRO194740250 ACRO194741000
Tellurtetrachlorid 99%
Tellurtetrachlorid
Formel: Cl₄Te
MW: 269.41 g/mol
Siedepunkt: 380 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 224 °C
Dichte: 3.26 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011262
CAS-Nummer: 10026-07-0
EINECS: 233-055-6
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09279
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light yellow Powder
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge