Diphenylditellurid 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
301840010 301840050
ACRO301840010EA 46.6 EUR InStock
ACRO301840010 ACRO301840050
Diphenylditellurid 97%
Diphenyl ditelluride
Formel: C₁₂H₁₀Te₂
Melting Pt: 64…67 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192106
CAS-Nummer: 32294-60-3
EINECS: 250-982-1
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge