2-Aminoindan
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
SB01761.0001 SB01761.0010 SB01761DA SB01761EA
MAYBSB01761.0001EA 0 EUR InStock
MAYBSB01761.0001 MAYBSB01761.0010 MAYBSB01761DA MAYBSB01761EA
2-Aminoindan
2-Aminoindan
Formel: C₉H₁₁N
MDL Number: MFCD00082597
CAS-Nummer: 2975-41-9
EINECS: 221-021-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge