Lanthannitrid ≥99,9%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
39342.06 39342.14
39342.06EA 174 EUR InStock
39342.06 39342.14
Lanthannitrid ≥99,9%
Lanthannitrid
Purity: 99.9% CAS No.: 25764-10-7 Molecular Formula: LaN Formula Weight: 152.91 Physical Form: -60 Mesh Powder
Formel: LaN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049962
CAS-Nummer: 25764-10-7
EINECS: 247-245-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge