Zirkoniumnitrid ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf (max. 3% Hf)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
12138.14 12138.22
12138.14EA 158 EUR InStock
12138.14 12138.22
Zirkoniumnitrid ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf (max. 3% Hf)
Zirkoniumnitrid
Purity: 99.5% CAS No.: 25658-42-8 Molecular Formula: NZr Formula Weight: 105.23 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 7.09 Appearance: Yellow-brown Odour: Odourless Melting Point: 2980° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00049642
Formel: NZr
MW: 105.23 g/mol
Melting Pt: 2980
Dichte: 7.09
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049642
CAS-Nummer: 25658-42-8
EINECS: 247-166-2
UN: 3178
ADR: 4.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge