Rheniumtrichlorid
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
13230.01 13230.03
13230.01EA 162 EUR InStock
13230.01 13230.03
Rheniumtrichlorid
Rheniumtrichlorid
CAS No.: 13569-63-6 Molecular Formula: ReCl3 Formula Weight: 292.56 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011196
Formel: Cl₃Re
MW: 292.57 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011196
CAS-Nummer: 13569-63-6
EINECS: 236-987-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge