Pentacarbonylrhenium(I)chlorid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
316310010 316310050
ACRO316310010EA 172 EUR InStock
ACRO316310010 ACRO316310050
Pentacarbonylrhenium(I)chlorid 98%
Pentacarbonylrhenium(I)chlorid
Formel: C₅ClO₅Re
MDL Number: MFCD00013296
CAS-Nummer: 14099-01-5
EINECS: 237-948-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Elemental Analysis ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge