1-Bromnaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B73104-5G B73104-100G B73104-500G
SIALB73104-5GEA 48.2 EUR InStock
SIALB73104-5G SIALB73104-100G SIALB73104-500G
1-Bromnaphthalin, Sigma-Aldrich®
1-Bromnaphthalin
Formel: C₁₀H₇Br
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 0…6 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 66 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003868
CAS-Nummer: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Merck Index: 13,01410
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&vid=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge