1,4-Dimethoxynaphthalin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
CD10471.1 CD10471.10
MAYBCD10471.1EA 0 EUR InStock
MAYBCD10471.1 MAYBCD10471.10
1,4-Dimethoxynaphthalin
1,4-Dimethoxynaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00052378
CAS-Nummer: 10075-62-4
EINECS: 233-209-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge