Deckel mit Planflansch und Mittelhals mit 3 geneigten Hälsen, BOLA
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B283-04 B322-01
BOHLB283-04EA 1300 EUR InStock
BOHLB283-04 BOHLB322-01
Deckel mit Planflansch und Mittelhals mit 3 geneigten Hälsen, BOLA
Deckel Deckel für Reaktionsgefäße
PTFE, weiß.
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
Ein Stück, 3 seitliche Hälse mit Schliff Größe 29 zu 15° angewinkelt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge