2-Brompyridin 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
107400250 107401000 107405000
ACRO107400250EA 39.1 EUR InStock
ACRO107400250 ACRO107401000 ACRO107405000
2-Brompyridin 99%
2-Bromopyridine
Formel: C₅H₄BrN
MW: 158 g/mol
Siedepunkt: 192…194 °C (761 mmHg)
Melting Pt: -40.1
Dichte: 1.65 g/cm³
Flash-Pt: 54 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006219
CAS-Nummer: 109-04-6
EINECS: 203-641-6
UN: 2929
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5730 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge