3-Brompyridin 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
107410250 107411000
ACRO107410250EA 86.2 EUR InStock
ACRO107410250 ACRO107411000
3-Brompyridin 99%
3-Bromopyridine
Formel: C₅H₄BrN
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –27 °C
Dichte: 1,64 g/cm³
Flash-Pt: 51 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006373
CAS-Nummer: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 2 % Ethanol
Wavelength at 1 A.U. ≤205 nm
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge