3-Brompyridin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12894.14 A12894.22 A12894.36
A12894.14EA 56.6 EUR InStock
A12894.14 A12894.22 A12894.36
3-Brompyridin ≥98%
3-Bromopyridine
Purity: 98+% CAS No.: 626-55-1 Molecular Formula: C5H4BrN Formula Weight: 158.00 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.5700 Odour: Characteristic Melting Point: -27° Boiling Point: 172-174° Beilstein Reference: 105880 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006373
Formel: C₅H₄BrN
Siedepunkt: 172…174 °C
Melting Pt: –27 °C
Dichte: 1,617
Flash-Pt: 72 °C (181 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006373
CAS-Nummer: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge