3-Brompyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
008797-25G 008797-100G 008797-250G
FLUO008797-25GEA 31.1 EUR InStock
FLUO008797-25G FLUO008797-100G FLUO008797-250G
3-Brompyridin
3-Bromopyridine
Formel: C₅H₄BrN
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –27 °C
Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006373
CAS-Nummer: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge