2-Chlorpyridin 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
110011000 110015000
ACRO110011000EA 27.7 EUR InStock
ACRO110011000 ACRO110015000
2-Chlorpyridin 99%
2-Chloropyridine
Formel: C₅H₄ClN
Siedepunkt: 168…170 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 1,209 g/cm³
Flash-Pt: 64 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006228
CAS-Nummer: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
UN: 2822
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Visual transition interval from pH 1.2 (red) to 2.3 (yellow)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge