3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
004752-5G 004752-25G 004752-100G
FLUO004752-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004752-5G FLUO004752-25G FLUO004752-100G
3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin
3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin
Formel: C₅Cl₂F₃N
Siedepunkt: 159…160 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006226
CAS-Nummer: 1737-93-5
EINECS: 217-088-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge