Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Aminopyridin zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ200

8.01111.0010 8.01111.0025
8.01111.0010EA 53.6 EUR InStock
8.01111.0010 8.01111.0025
4-Aminopyridin zS, Sigma-Aldrich®
4-Aminopyridin


Formel: C₅H₆N₂
MW: 94.12 g/mol
Siedepunkt: 273
Melting Pt: 157…160 °C
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 156
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006439
CAS-Nummer: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03964
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 157 - 160 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Boiling Point 274 °C (1013 hPa)
Flash Point 156 °C
Density 1.26 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 640 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge