2-Brom-6-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
020192-25G 020192-5G
FLUO020192-25GEA 60.9 EUR InStock
FLUO020192-25G FLUO020192-5G
2-Brom-6-methylpyridin
2-Brom-6-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
MDL Number: MFCD00040743
CAS-Nummer: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge