3-(Trifluormethyl)pyridin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L17280.03 L17280.06
L17280.03EA 108 EUR InStock
L17280.03 L17280.06
3-(Trifluormethyl)pyridin ≥97%
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 3796-23-4 Molecular Formula: C6H4F3N Formula Weight: 147.10 Flash Point: 19°(66°F) Refractive Index: 1.4173 Boiling Point: 111-114° Beilstein Reference: 1563102 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00100032
Formel: C₆H₄F₃N
MW: 147.1 g/mol
Siedepunkt: 111…114 °C
Dichte: 1.28
Flash-Pt: 19 °C (66 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100032
CAS-Nummer: 3796-23-4
EINECS: 223-268-2
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge