2-(3-Phenylpropyl)pyridin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22495.03 B22495.06 B22495.14
B22495.03EA 27.1 EUR InStock
B22495.03 B22495.06 B22495.14
2-(3-Phenylpropyl)pyridin ≥99%
2-(3-Phenylpropyl)pyridine
Purity: 99% CAS No.: 2110-18-1 Molecular Formula: C14H15N Formula Weight: 197.28 Flash Point: 100°(212°F) Boiling Point: 142-143°/1mm MDL No.: MFCD00191237
Formel: C₁₄H₁₅N
Siedepunkt: 142…143 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,017
Flash-Pt: 100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191237
CAS-Nummer: 2110-18-1
EINECS: 218-300-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge