2,6-Diphenylpyridin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BTB09880.1 BTB09880.10 BTB09880.50
MAYBBTB09880.1EA 0 EUR InStock
MAYBBTB09880.1 MAYBBTB09880.10 MAYBBTB09880.50
2,6-Diphenylpyridin
2,6-Diphenylpyridine
Formel: C₁₇H₁₃N
Siedepunkt: 185…190 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 85 °C
MDL Number: MFCD00006284
CAS-Nummer: 3558-69-8
EINECS: 222-620-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge