2-Bromthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001055-50G 001055-1KG 001055-250G
FLUO001055-50GEA 39.9 EUR InStock
FLUO001055-50G FLUO001055-1KG FLUO001055-250G
2-Bromthiophen
2-Bromthiophen
Formel: C₄H₃BrS
MW: 163.04 g/mol
Siedepunkt: ∼149 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 52
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005417
CAS-Nummer: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge