3-Bromthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003082-100G 003082-25G 003082-500G
FLUO003082-100GEA 152 EUR InStock
FLUO003082-100G FLUO003082-25G FLUO003082-500G
3-Bromthiophen
3-Bromthiophen
Formel: C₄H₃BrS
MW: 163.04 g/mol
Siedepunkt: 158
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 1.735 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005464
CAS-Nummer: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge