2-Chlorthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002954-100G 002954-500G
FLUO002954-100GEA 125 EUR InStock
FLUO002954-100G FLUO002954-500G
2-Chlorthiophen
2-Chlorthiophen
Formel: C₄H₃ClS
Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 1,285 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005421
CAS-Nummer: 96-43-5
EINECS: 202-505-3
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge