3-Chlorthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001747-25G 001747-100G
FLUO001747-25GEA 72.9 EUR InStock
FLUO001747-25G FLUO001747-100G
3-Chlorthiophen
3-Chlorthiophen
Formel: C₄H₃ClS
MW: 118.59 g/mol
Siedepunkt: 133…135 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.276 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00043887
CAS-Nummer: 17249-80-8
UN: 1992
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge