2-Methylthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
001209-100G 001209-25G
FLUO001209-100GEA 186 EUR InStock
FLUO001209-100G FLUO001209-25G
2-Methylthiophen
2-Methylthiophene
Formel: C₅H₆S
MW: 98.17 g/mol
Siedepunkt: 113
Melting Pt: –63 °C
Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005451
CAS-Nummer: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge