1-Bromadamantan ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A14893.14 A14893.22
A14893.14EA 51.5 EUR InStock
A14893.14 A14893.22
1-Bromadamantan ≥99%
1-Bromadamantan
Purity: 99% CAS No.: 768-90-1 Molecular Formula: C10H15Br Formula Weight: 215.14 Melting Point: 117-121° Beilstein Reference: 1098857
Formel: C₁₀H₁₅Br
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 117…121 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074721
CAS-Nummer: 768-90-1
EINECS: 212-200-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge