Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Essigsäure 10% analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

17488.3000 17488.5000
KRAF17488.3000EA 40.2 EUR InStock
KRAF17488.3000 KRAF17488.5000
Essigsäure 10% analytisches Reagens
Essigsäure


Formel: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Siedepunkt: 118
Melting Pt: 17
Flash-Pt: 38,5
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8 III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=031896546f0eb78526a541f0af4636e3991e9f8e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge