Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Salzsäure 0.005 mol/l (0.005 N)

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


14354.3000 14354.4000 14354.5020 14354.5400 14354.6020 14354.6400
KRAF14354.3000EA 64.7 EUR InStock
KRAF14354.3000 KRAF14354.4000 KRAF14354.5020 KRAF14354.5400 KRAF14354.6020 KRAF14354.6400
Salzsäure 0.005 mol/l (0.005 N)
Salzsäure


Formel: HCl
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge