Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N-Dimethylacetamid zur Synthese

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

10138.2700 10138.3700 10138.4700
KRAF10138.2700EA 45.6 EUR InStock
KRAF10138.2700 KRAF10138.3700 KRAF10138.4700
N,N-Dimethylacetamid zur Synthese
N,N-Dimethylacetamid


Formel: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87.12 g/mol
Siedepunkt: 166.1
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0.937 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 70
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03254
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=968a34fc55021bedd4138b2c9afb612eaa420c8a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge