Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dichloressigsäure zS

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

20362.1700 20362.3700 20362.4700
KRAF20362.1700EA 0 EUR InStock
KRAF20362.1700 KRAF20362.3700 KRAF20362.4700
Dichloressigsäure zS
Dichloressigsäure


Formel: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128.94 g/mol
Siedepunkt: 194
Melting Pt: ∼–4 °C
Dichte: 1.563 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004223
CAS-Nummer: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03075
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge