Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Magnesiumsulfat Heptahydrat analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


13979.2600 13979.3600 13979.5600 13979.6600 13979.7500
KRAF13979.2600EA 52.2 EUR InStock
KRAF13979.2600 KRAF13979.3600 KRAF13979.5600 KRAF13979.6600 KRAF13979.7500
Magnesiumsulfat Heptahydrat analytisches Reagens
Magnesiumsulfat Heptahydrat


Formel: MgSO₄·7H₂O
MW: 246.48 g/mol
Melting Pt: 1124
Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149785
CAS-Nummer: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge