Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Aluminiumhydroxid, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

20347.1600 20347.2600 20347.3600 20347.5600
KRAF20347.1600EA 53.4 EUR InStock
KRAF20347.1600 KRAF20347.2600 KRAF20347.3600 KRAF20347.5600
Aluminiumhydroxid, reinst
Aluminiumhydroxid


Formel: Al(OH)₃
MW: 78 g/mol
Melting Pt: 300
Dichte: 2.42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003420
CAS-Nummer: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Merck Index: 12,00355
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge