Celite® Standard Super-cel, Filterhilfsmittel
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B21983.0E B21983.36
B21983.0EEA 107 EUR InStock
B21983.0E B21983.36
Celite® Standard Super-cel, Filterhilfsmittel
Celite® Standard Super-cel, Filterhilfsmittel
CAS No.: 61790-53-2 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4973 MDL No.: MFCD00132803
Dichte: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132803
CAS-Nummer: 91053-39-3
EINECS: 319-127-6
Merck Index: 14,4973
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge