Natriumhydroxid 2% in wässriger Lösung, reinst
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
05085.7020 05085.3000 05085.5020 05085.6020
KRAF05085.7020EA 188 EUR InStock
KRAF05085.7020 KRAF05085.3000 KRAF05085.5020 KRAF05085.6020
Natriumhydroxid 2% in wässriger Lösung, reinst
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge