Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Butylacetat, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

14333.2700 14333.3700 14333.4700
KRAF14333.2700EA 26.2 EUR InStock
KRAF14333.2700 KRAF14333.3700 KRAF14333.4700
Butylacetat, reinst
Butylacetat


Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009445
CAS-Nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=1e7770862cbafc272ef2608388bd9b22e86a57f6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge