Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumfluorid analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

06166.0600 06166.1600 06166.2600 06166.3600
KRAF06166.0600EA 27.8 EUR InStock
KRAF06166.0600 KRAF06166.1600 KRAF06166.2600 KRAF06166.3600
Kaliumfluorid analytisches Reagens
Potassium fluoride


Formel: KF
Siedepunkt: 1505 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 860 °C
Dichte: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011398
CAS-Nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge