Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Calciumchlorid 27,5 g/l in wässriger Lösung für die BSB-Bestimmung

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


03425.3000 03425.2000 03425.4000 03425.5000
KRAF03425.3000EA 81.6 EUR InStock
KRAF03425.3000 KRAF03425.2000 KRAF03425.4000 KRAF03425.5000
Calciumchlorid 27,5 g/l in wässriger Lösung für die BSB-Bestimmung
Calciumchlorid


Formel: CaCl₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge